756490
Yttrium oxide, europium doped
99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium doped yttria, Europium yttrium oxide, Red phosphor
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Y1.92Eu0.08O3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tamanho de partícula
4-8 μm
pf
>1600 °C (lit.)
fluorescência
λex 611 nm; λem ±2 nm (UV excitation source)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Eu].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Eu.3O.2Y
chave InChI
CVLPANXSBBGVHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Color coordinate, y: 0.345 +/- 0.015
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.