55088
8-Hydroxy-2-quinolinecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Hydroxyquinaldic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc2cccc(O)c2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-8-3-1-2-6-4-5-7(10(13)14)11-9(6)8/h1-5,12H,(H,13,14)
chave InChI
UHBIKXOBLZWFKM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?