Documentos Principais
750158
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3,α,β,β,2,5-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazoly)propionic acid-13C6,15N3,α,β,β,2,3-d5
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6D5H415N3O2
Peso molecular:
169.12
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
282 °C (lit.)
alteração de massa
M+14
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]1=[15N][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D,5D,7+1,8+1,9+1
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-KQSKDEPKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)