Documentos Principais
749516
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)ethanaminium tetrafluoroborate
96%
Selecione um tamanho
2 G
R$ 1.594,00
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 G
R$ 1.594,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17BF4NP
Número CAS:
Peso molecular:
317.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.594,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
116-122 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.[NH3+]CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP.BF4/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10H,11-12,15H2;/q;-1/p+1
chave InChI
ACXZLRCRPLYXBQ-UHFFFAOYSA-O
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)