Documentos Principais
749478
Sigma-Aldrich
Cholesterol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene-2,3,4-13C3, 5-Cholesten-3β-ol-2,3,4-13C3
Selecione um tamanho
2 MG
R$ 3.321,00
5 MG
R$ 6.445,00
R$ 3.321,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
2 MG
R$ 3.321,00
5 MG
R$ 6.445,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C3C24H46O
Peso molecular:
389.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.321,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
147-149 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4[13CH2][13C@@H](O)[13CH2]C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i13+1,17+1,21+1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-FCBPLXADSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jamie L York et al.
Food chemistry, 326, 126939-126939 (2020-05-16)
Hen egg yolk from chicken eggs were examined for their mycotoxin, hormone, and fat-soluble vitamin content. A method was developed for multi-class analysis of egg yolk using a dilute/precipitate, centrifuge, and shoot process coupled with on-line sample clean-up using restricted