748374
Tetraphenylgermane
96%
Sinônimo(s):
Tetraphenyl germanium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
core: germanium
reagent type: catalyst
pf
230-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Ge](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20Ge/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H
chave InChI
ILEXMONMGUVLRM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2