Documentos Principais
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Germanium tetraiodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
GeI4
Número CAS:
Peso molecular:
580.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
chave InChI
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)