Documentos Principais
447609
Sigma-Aldrich
Hexamethyldigermanium(IV)
technical grade
Sinônimo(s):
1,1,1,2,2,2-Hexamethyldigermane, Hexamethyldigermane
Selecione um tamanho
1 G
R$ 734,00
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 734,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3GeGe(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
235.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 734,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
liquid
adequação da reação
core: germanium
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
137-138 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Ge](C)(C)[Ge](C)(C)C
InChI
1S/C6H18Ge2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
HLEHOFVKHRHBQI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Hexamethyldigermanium (IV) (HMGe) is a versatile compound used in the synthesis of a variety of organogermanium compounds, drugs, and catalysts.
Aplicação
Hexamethyldigermanium (IV) used:
  • To synthesize digermanylated N-heterocycle compounds.[1]
  • For the C–H germylation of nonterminal alkenes and aryl iodides.[2]
  • To synthesize Ge Nanowires, Ge composites with other metals using low pressure chemical vapor deposition(LPCVD).[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Pd-Catalyzed Hydroxyl-Directed Cascade Hydroarylation/C?H Germylation of Nonterminal Alkenes and Aryl Iodides
Chun-Yan Wu, et al.},
The Journal of Organic Chemistry, 87, 9184-9196 (2022)
Formation of Cu 1-x Ge x Nanoplatelets Using LPCVD of Ge2Me6 or Ge2Me6/Et4 Pb Mixture
V. Drinek, et al.
NANO, 10, 1550061-1550061 (2015)
Palladium-Catalyzed Disilylation and Digermanylation of Alkene Tethered Aryl Halides: Direct Access to Versatile Silylated and Germanylated Heterocycles
Marco Wollenburg, et al.
Organic Letters, 22, 3679-3683 (2020)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1236-1236 (1990)