Documentos Principais
747688
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoromethanesulfonimide hydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
623.84 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
159-165 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
chave InChI
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)