Catalisadores de cobre
Os catalisadores de cobre são úteis para condições mais brandas de reação e apresentam excelentes rendimentos. Entretanto, as reações químicas são lentas e exigem altas temperaturas. Dentre as reações mediadas por metais de transição para formar ligações carbono-carbono e ligações carbono-heteroátomos, a catálise por cobre é utilizada em reações de Ullmann, reações de Diels-Alder, expansões de anéis, acoplamento de Castro-Stevens, a reação de Kharasch–Sosnovsky e uma variante notável da cicloadição 1,3-dipolar de Huisgen que utiliza um catalisador de Cu(I) desenvolvido independentemente por Meldal e Sharpless. Esta reação conhecida como cicloadição azida-alcino catalisada por cobre (I) (CuAAC) gera um triazol à partir de um alcino terminal e uma azida.
A catálise de ligações carbono-carbono e ligações carbono-heteroátomo é de importância central para a química sintética e a síntese de compostos farmacológicos, materiais e biológicos. O uso de solventes e ligantes orgânicos como aditivos para reações de acoplamento cruzado catalisado por cobre pode melhorar o rendimento das reações e utilizar condições mais brandas. Nós fornecemos catalisadores de cobre eficientes e pré-catalisadores, bem como componentes de estrutura metalorgânica (MOF, do inglês Metal Organic Framework) contendo cobre.