Documentos Principais
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 3.378,00
R$ 3.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 3.378,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
178.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.378,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n/D 1.476
densidade
1.421 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
chave InChI
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
106.67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.