746339
Dichlorotriphenylphosphine[bis(2-(ethylthio)ethyl)amine]ruthenium(II)
97%
Sinônimo(s):
Ru-SNS catalyst
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
300-310 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCSCCN([H])CCSCC.Cl[Ru]Cl.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C18H15P.C8H19NS2.2ClH.Ru/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-3-10-7-5-9-6-8-11-4-2;;;/h1-15H;9H,3-8H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
ZQGMNGJIEYHKBR-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Replacing Phosphorus with Sulfur for the Efficient Hydrogenation of Esters
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Prof. Dmitry Gusev's research focuses on organometallic compounds for catalytic applications like hydrogenation and dehydrogenation reactions.
Prof. Dmitry Gusev and his co-workers are developing organometallic compounds of transition metals with tridentate ('pincer'-type) ligands for applications in catalytic hydrogenation of compounds with polar C=O and C=N bonds, dehydrogenative coupling and dehydrogenation reactions of alcohols.