Documentos Principais
808008
Sigma-Aldrich
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2]
95%
Sinônimo(s):
Gusev osmium hydrogenation catalyst
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 2.394,00
R$ 2.394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 2.394,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H33ClN3OOsP
Número CAS:
Peso molecular:
564.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.22
R$ 2.394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder or crystals
Aplicação
OsHCl(CO)[κ3-PyCH2NHC2H4NHPtBu2] is a robust and highly efficient precatalyst for coupling amines with methanol and ethanol to afford formamides and acetamides. It possesses excellent carbonyl selectivity with an unique activity for acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols to esters and amides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemoselective hydrogenation of carbonyl compounds and acceptorless dehydrogenative coupling of alcohols.
Spasyuk D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(11), 3743-3746 (2015)