745553
Cobalt nanowires
powder, diam. × L 200-300 nm × 100-200 μm
Sinônimo(s):
Cobalt (nanoparticles), Cobalt element, Cobalt-59
About This Item
Produtos recomendados
forma
nanowires
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cobalt
diâmetro × C
200-300 nm × 100-200 μm
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3