Documentos Principais
59038
Column Frits
diam. 1/4 in., porosity 0.5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
for Conventional Column Hardware (compression style)
embalagem
pkg of 10 ea
Diâmetro
1/4 in.
espessura
0.39 in.
tamanho de poro
0.5 μm porosity
compatibilidade
for use with compression style column hardware
Descrição geral
Choose frits with 0.5 μm pores to retain packings prepared from 3 μm particles, frits with 2 μm pores to retain larger particles.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the frit material for part number 59038?'
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.
      Helpful?
  2. What is the material for the column frits? Are they a silica based frit or are there any metal or other additives (exact composition is not needed just base material)? Thank you very much for you answer and time!
    1 answer
    1. The frits are made of stainless steel.