Documentos Principais
730815
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, 60 nm particle size (TEM), 0.02 mg/mL in aqueous buffer, contains sodium citrate as stabilizer
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 600,00
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 600,00
About This Item
Fórmula linear:
Ag
Número CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 600,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
nanoparticles
Nível de qualidade
contém
sodium citrate as stabilizer
concentração
0.02 mg/mL in aqueous buffer
índice de refração
n20/D 1.333
tamanho de partícula
60 nm (TEM)
densidade
0.9976 g/mL at 25 °C
fluorescência
λem 431 nm FWHM 81 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rodrigo Rodrigues da Conceição et al.
Metabolic brain disease, 34(3), 705-713 (2019-02-01)
Silver nanoparticles (AgNPs) are clusters of silver atoms with diameters that range from 1 to 100 nm. Due to the various shapes and large surface areas, AgNPs have been employed in the food and textile industries and medical fields. Therefore, because
Artigos
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.