Documentos Principais
685380
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
amide functionalized, >90% carbon basis, D × L4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Sinônimo(s):
SWNT, amide functionalized
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 3.118,00
R$ 3.118,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 3.118,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.118,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Nível de qualidade
Ensaio
>90% carbon basis
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
per 4 atom % (amide groups)
P × C
4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Impurezas
5-8% metals
solubilidade
DMF: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
acetone: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
alcohols: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
grupo funcional
amide
Nota de preparo
Electric Arc Discharge Method
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Molecular characterization of toxicity mechanism of single-walled carbon nanotubes.
Chen PH, et al.
Biomaterials, 34(22), 5661-5669 (2013)
Vibration characteristics of single- and double-walled carbon nanotubes functionalized with amide and amine groups
Ajori R, et al.
Physica B: Condensed Matter, 462, 8-1 (2015)
Artigos
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Ver tudo