Documentos Principais
744891
Sigma-Aldrich
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinônimo(s):
PhosphonicS PO1
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
0.7-1.3 mmol/g loading
tamanho de partícula
≥45 μm (95%)
Descrição geral
Disodium ethyl/butyl phosphonate Silica is an alkyl phosphonate functionalized silica with metal scavenging ability.
Aplicação
Silica Supported Metal Scavenger:
Mg(II), Al(III), Ca(II), VO(II), Cr(III), Mn(II), Fe(III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Sr(II), Ag(I), Cd(II), Sn(II), Sn(IV), La(III), Ce(III), Ce(IV), Hg(II), Pb(II), UO2(II)
Nota de análise
sodium: detected
Informações legais
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)