A25120
DEAE–Sephadex® A-25 chloride form
Sinônimo(s):
DEAE Sephadex®, Sephadex A 25,2-(diethylamino)ethylether, Diethylaminoethyl Sephadex®
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
técnica(s)
activity assay: suitable
Matriz
cross-linked dextran
Grupo ativo da matriz
functional group
tamanho da esfera
40-125 μm (dry)
tamanho de poro
~30,000 Da exclusion limit
pH operacional
2-9
capacidade
3-4 meq/g ion exchange capacity
compatibilidade
mode of use mixed weak and strong anion exchange chromatography
Descrição geral
A25120-100G′s updated product number is GE17-0170-01
A25120-500G′s updated product number is GE17-0180-02
Aplicação
- to form DEAE-Sephadex A-25 (formate form) for glucosinolates (GLS) extraction using horseradish plants
- in the estimation of GLS content in Chinese kale sprouts
- production and purification of endozepine from astrocytes
- to identify and label an insulin-activated nitric oxide synthase inhibitor (protein) in acute myocardial infarction (AMI) patients
Características e benefícios
- Weak anion exchanger
- Suitable for batch techniques
- High binding capacities
- Non-reactive to commonly used aqueous buffers additives such as 8 M urea and 6 M guanidine hydrochloride
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)