359378
N-Isopropylmethylamine
98%
Sinônimo(s):
N-Methylisopropylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
4.15 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
50-53 °C (lit.)
densidade
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?