744484
Vinyl chloride
≥99.95%
Sinônimo(s):
Chloroethylene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.95%
forma
gas
índice de refração
n20/D 1.3700 (lit.)
pb
-13.4 °C (lit.)
pf
-153.8 °C (lit.)
densidade
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
chave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- In the living radical polymerization reaction using copper catalysts.
- In the synthesis of polymer poly(vinyl chloride) (PVC) , poly(vinyl chloride)/montmorillonite (PVC/MMT) nanocomposites by intercalative polymerization process.
Embalagem
Outras notas
Produtos recomendados
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-79.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-62 °C - closed cup