724750
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester
97%
Sinônimo(s):
9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2c3ccccc3c(B4OC(C)(C)C(C)(C)O4)c5ccccc25
InChI
1S/C26H32B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21-17-13-9-11-15-19(17)22(20-16-12-10-14-18(20)21)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-16H,1-8H3
chave InChI
ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.