Documentos Principais
742279
Sigma-Aldrich
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine, (S,S)-2,2′-Bipyrrolidinyl
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 695,00
2 G
R$ 2.254,00
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 695,00
2 G
R$ 2.254,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
140.23
Beilstein:
5376256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
R$ 695,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
adequação da reação
reagent type: ligand
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(CCC1)C2NCCC2
InChI
1S/C8H16N2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h7-10H,1-6H2
chave InChI
NQHVTVSAFRAXPA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)