Documentos Principais
688622
Sigma-Aldrich
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate
99%
Sinônimo(s):
(2R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
344.36
Beilstein:
5387053
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Formulário
crystals
pureza óptica
ee: ≥99.5% (GC)
pf
117-118 °C (dec.) (lit.)
117-118 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m11.../s1
chave InChI
XWLGYXKNZXAYBR-WIGUQUGVSA-N
Aplicação
(R,R)-2,2′-Bipyrrolidine L-tartrate trihydrate can be used to prepare the ligand (+)-(2R,2′R)- 1,1′-bis(2-pyridylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine, which in turn can be used to synthesize its iron complexes applicable in C-N bond formation reaction.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iron complexes of tetramine ligands catalyse allylic hydroxyamination via a nitroso-ene mechanism
Porter D, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 11(1), 2549-2556 (2015)