Documentos Principais
688746
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,2′-Bipyrrolidine D-tartrate trihydrate
99%
Sinônimo(s):
(2S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16N2 · C4H6O6 · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
344.36
Beilstein:
5387052
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
99%
Formulário
crystals
pureza óptica
ee: ≥99.5% (GC)
pf
117-118 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.C1CNC(C1)C2CCCN2
InChI
1S/C8H16N2.C4H6O6.3H2O/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h7-10H,1-6H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);3*1H2/t7-,8-;1-,2-;;;/m00.../s1
chave InChI
XWLGYXKNZXAYBR-KVNOGXSSSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)