Documentos Principais
738832
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N,18O2
90 atom % 18O, 98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na15N18O2
Peso molecular:
73.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
90 atom % 18O
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
pf
271 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[18O-][15N]=[18O]
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
chave InChI
LPXPTNMVRIOKMN-SORTUTTKSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)