Documentos Principais
364606
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 598,00
1 G
R$ 852,00
5 G
R$ 3.182,00
R$ 598,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 598,00
1 G
R$ 852,00
5 G
R$ 3.182,00
About This Item
Fórmula linear:
Na15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
85.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 598,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
powder
pf
306 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
chave InChI
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hang Yu et al.
Nature, 583(7816), 453-458 (2020-07-17)
Manganese is one of the most abundant elements on Earth. The oxidation of manganese has long been theorized1-yet has not been demonstrated2-4-to fuel the growth of chemolithoautotrophic microorganisms. Here we refine an enrichment culture that exhibits exponential growth dependent on
Katherine E Helliwell et al.
Current biology : CB, 31(5), 978-989 (2020-12-30)
Diatoms are a diverse and globally important phytoplankton group, responsible for an estimated 20% of carbon fixation on Earth. They frequently form spatially extensive phytoplankton blooms, responding rapidly to increased availability of nutrients, including phosphorus (P) and nitrogen (N). Although