Documentos Principais
493295
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N,18O3
95 atom % 18O, 98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
K15N18O3
Número CAS:
Peso molecular:
108.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
95 atom % 18O
Formulário
solid
pf
334 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[18O-][15N+]([18O-])=[18O]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1,2+2,3+2,4+2
chave InChI
FGIUAXJPYTZDNR-QKBJONFOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circle
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)