Documentos Principais
737763
Sigma-Aldrich
Fmoc-Pro-Bt
0.95
Sinônimo(s):
(S)-(9H-Fluoren-9-yl)methyl 2-(1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate, (S)-N-Fmoc-2-(benzotriazolylcarbonyl)pyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H22N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
438.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Fmoc-Pro-Bt, 95%
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
163-168 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)N4CCC[C@H]4C(=O)n5nnc6ccccc56
InChI
1S/C26H22N4O3/c31-25(30-23-13-6-5-12-22(23)27-28-30)24-14-7-15-29(24)26(32)33-16-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-6,8-13,21,24H,7,14-16H2/t24-/m0/s1
chave InChI
ZTDUGEKWIJHWKX-DEOSSOPVSA-N
Aplicação
Benzotriazole amino acids, or aminoacylbenzotriazolides, are versatile reagents for synthesizing peptides as well as their mimetics and conjugates. Benzotriazole amino acids have been used for the preparation of diverse derivatives including:
  • Polypeptidal benzotriazolides[1]
  • Peptidomimetics, such as aminoxypeptides[2], depsipeptides[3] and heterocyclic peptidomimetics[4]
  • Tagged peptides and peptidomimetics, particularly those with fluorescent labels[5][6]
  • N, O, S, and C linked peptide conjugates[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Katritzky, A. R.; Angrish, P.; Todadze, E.
Synlett, 2392-2411 (2009)
Katritzky, A. R.; Narindoshvili, T.; Angrish, P.
Synthesis, 2013-2022 (2008)
Hansen, F. K.; Beagle, L. K.; Todadze, E.; Katritzky, A. R.
Heterocycles, 515-526 (2012)
Ilker Avan et al.
The Journal of organic chemistry, 76(12), 4884-4893 (2011-04-02)
Reactions of O-Pg(α-hydroxyacyl)benzotriazoles with (a) unprotected α-hydroxycarboxylic acids, (b) amino acids, and (c) amines afforded, respectively, chirally pure (a) oligoesters, (b) depsidipeptides, and (c) amide conjugates (yields 52-94%). N-Pg(α-Aminoacyl)benzotriazoles reacted with α-hydroxycarboxylic acids to yield depsidipeptides (47-87%). N-Pg(depsidipeptidoyl)benzotriazoles, obtained from
Abdelmajeid, A.; Tala, S. R.; Amine, M. S.; Katritzky, A. R.
Synthesis, 2995-3005 (2011)