O3605
1,8-Octanedithiol
≥97%
Sinônimo(s):
1,8-Dimercaptooctane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
269-270 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
chave InChI
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup