673110
Triethylene glycol mono-11-mercaptoundecyl ether
95%
Sinônimo(s):
(11-Mercaptoundecyl)tri(ethylene glycol)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
0.995 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C17H36O4S/c18-10-12-20-14-16-21-15-13-19-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-17-22/h18,22H,1-17H2
chave InChI
FASSFROSROBIBE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.