Documentos Principais
8.14145
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylene glycol bis-mercaptoacetate, Ethylene glycol dithioacetate
About This Item
Fórmula linear:
(HSCH2COOCH2)2
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
204-653-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
330 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
137-139 °C/2 hPa
densidade
1.32 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
SCC(=O)OCCOC(=O)CS
InChI
1S/C6H10O4S2/c7-5(3-11)9-1-2-10-6(8)4-12/h11-12H,1-4H2
chave InChI
PSYGHMBJXWRQFD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.310 - 1.320
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2