735906
Copper(I) bromide
AnhydroBeads™, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cuprous bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
beads
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
-10 mesh
pf
504 °C (lit.)
densidade
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- catalyst in cross coupling reactions.
- co-catalyst in Sonogashira coupling.
- Lewis acid in enantioselective addition of alkynes.
- reducing agent, when complexed by three molecules of pyridine initiators for the controlled polymerization of styrene, methyl acrylate and methyl methacrylate.
Reductive homocoupling of α-bromo- α- chlorocarboxylates to dimethyl α, α′ dichlorosuccinate derivatives in presence of CuBr/LiOCH3 in methanol has been reported.[1]
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.