8.41692
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N,N′,N′′,N′′-Pentamethyldiethylenetriamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
155 °C
potência
1330 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.1-5.7 % (v/v)
pH
11.9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
<-18 °C
temperatura de transição
flash point 76 °C
densidade
0.828 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCN(C)C)(CCN(C)C)C
InChI
1S/C9H23N3/c1-10(2)6-8-12(5)9-7-11(3)4/h6-9H2,1-5H3
chave InChI
UKODFQOELJFMII-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup