Documentos Principais
735612
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
101.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
102-107 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CCNC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-2-5-4(3)7/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)
chave InChI
FRKGSNOMLIYPSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)