330477
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
98%
Sinônimo(s):
1-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-oxopyrrolidine, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethanol, 2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one, N-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone, N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
pb
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
chave InChI
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter