Documentos Principais
733059
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 843,00
R$ 843,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 843,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
172.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 843,00
Previsão de entrega em18 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
densidade
1.067 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCC(O)C1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
chave InChI
BGAOLPQGOBDXBH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)