378658
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone solution
75% in H2O
Sinônimo(s):
1-(Hydroxyethyl)ethyleneurea, NSC 5775
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
75% in H2O
índice de refração
n20/D 1.466
densidade
1.19 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
chave InChI
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Reactant for synthesis of:
MDM2-p53 protein-protein interaction inhibitors
Amino acid-derived heterocycles
dopamine D-2 and serotonin 5-HT2 antagonists
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?