Documentos Principais
734721
Sigma-Aldrich
2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
95%
Sinônimo(s):
2-Iodoisonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4INO2
Número CAS:
Peso molecular:
249.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
225-230 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccnc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-4(6(9)10)1-2-8-5/h1-3H,(H,9,10)
chave InChI
FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)