P73609
Pyrrole-2-carboxylic acid
99%
Sinônimo(s):
2-Mialine, 2-Minaline
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
204-208 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C5H5NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h1-3,6H,(H,7,8)
chave InChI
WRHZVMBBRYBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)