259160
1,4,8,11-Tetraazacyclotetradecane
98% (GC)
Sinônimo(s):
Cyclam
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (GC)
pf
184-186 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCNCCCNCCNC1
InChI
1S/C10H24N4/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12-4-1/h11-14H,1-10H2
chave InChI
MDAXKAUIABOHTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Cyanide-bridged FeIII-CuII complexes.[2]
- Zinc fenamate complexes [Zn(cyclam)(fen)2] possessing antimicrobial properties, fen = fenamic acid.[3]
- Zn(II) complexes with flufenamic acid (flu), [Zn(cyclam)(flu)2].[4]
- Polyoxometalate-metal organic extended framework, for example [{Cu(cyclam)}3(W7O24)].15.5.H2O.[5]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.