Documentos Principais
734691
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-chloropyridine
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 376,00
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 376,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 376,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
60-64 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncccc1Cl
InChI
1S/C5H5ClN2/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
chave InChI
RZJPBQGRCNJYBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)