Documentos Principais
704024
Sigma-Aldrich
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
95%
Sinônimo(s):
2-Cyano-6-fluoropyridine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 829,00
R$ 829,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 829,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3FN2
Número CAS:
Peso molecular:
122.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 829,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
31-35 °C
grupo funcional
fluoro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3FN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
chave InChI
NVOLTPVZQXTZCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)