Documentos Principais
731927
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxane-6-acetic acid
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 691,00
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 691,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 691,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
73-78 °C
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
chave InChI
BVRNERFWPQRVJB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)