275581
6-Aminoquinoline
98%
Sinônimo(s):
6-Quinolinamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
146 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
115-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9/h1-6H,10H2
chave InChI
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?