Documentos Principais
560162
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-methylbenzoic acid
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 995,00
R$ 995,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 995,00
About This Item
Fórmula linear:
Br(CH3)C6H3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
215.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 995,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
152-156 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-6(8(10)11)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
BJGKVCKGUBYULR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-Bromo-2-methylbenzoic acid may be used to synthesize 4-(bromoacetyl)isoindolin-1-one[1] and isocoumarins.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New anti-viral drugs for the treatment of the common cold.
Maugeri C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(6), 3091-3107 (2008)
Mapping the ATP-binding domain of DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) with coumarin-and isocoumarin-derived inhibitors.
Payne SL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 20(12), 3649-3653 (2010)