731374
Tri-n-butylphosphine
99%
Sinônimo(s):
Tributylphosphine, NSC 91700, P(n-Bu)3, TBP
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
9 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
392 °F
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
150 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
chave InChI
TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Domino reactions of activated conjugated dienes with β,γ−unsaturated-α-ketoesters
- [3+2]-Cycloadditions
- Umpolung addition reactions
- Reductive carbonylation
- Allylation reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
242.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
117 °C - closed cup