Documentos Principais
731544
Sigma-Aldrich
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate
97%
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.644,00
R$ 1.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.644,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14NO3 · xC2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.20 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.644,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCN1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-3-8-4-2-7(1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
KFMUWBFXUTUOEX-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
PRODUCT IS NOT AVAILABLE IN EUROPE.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mayinuer Maitituoheti et al.
Cell reports, 33(3), 108293-108293 (2020-10-22)
Histone methyltransferase KMT2D harbors frequent loss-of-function somatic point mutations in several tumor types, including melanoma. Here, we identify KMT2D as a potent tumor suppressor in melanoma through an in vivo epigenome-focused pooled RNAi screen and confirm the finding by using a