Documentos Principais
S6768
Sigma-Aldrich
N-Succinyl-Phe-Gly-Leu-β-naphthylamide
Selecione um tamanho
50 MG
R$ 1.450,00
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 MG
R$ 1.450,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H36N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
560.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
R$ 1.450,00
Check Cart for Availability
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(Cc1ccccc1)N2C(=O)CCC2=O)C(=O)Nc3ccc4ccccc4c3
InChI
1S/C31H34N4O5/c1-20(2)16-25(30(39)33-24-13-12-22-10-6-7-11-23(22)18-24)34-27(36)19-32-31(40)26(17-21-8-4-3-5-9-21)35-28(37)14-15-29(35)38/h3-13,18,20,25-26H,14-17,19H2,1-2H3,(H,32,40)(H,33,39)(H,34,36)
chave InChI
SGVJLMFFXDTAFJ-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Substrate for an LHRH-degrading neutral endopeptidase
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B Horsthemke et al.
Biochemistry, 19(13), 2867-2873 (1980-06-24)
A neutral endopeptidase which degrades luteinizing hormone-releasing hormone (LH-RH, <GLu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-GLy-NH2) has been purified 900-fold from extracts of bovine anterior pituitary. This Ca2+-independent enzyme of 83 000 molecular weight (as estimated by gel filtration) cleaves LH-RH (KM = 180 microM) at