Documentos Principais
731587
Sigma-Aldrich
2-Oxa-6-azaspiro[3.5]nonane oxalate
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.761,00
R$ 1.761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.761,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
217.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.761,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
disponibilidade
not available in EU
pf
131-136 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CNCC2(C1)COC2
InChI
1S/C7H13NO.C2H2O4/c1-2-7(4-8-3-1)5-9-6-7;3-1(4)2(5)6/h8H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)
chave InChI
SVFOFCAQNSCVES-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)